Stampa…
1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451028-5G OR451028-1G
APOSOR451028-5GEA 342 EUR
APOSOR451028-5G APOSOR451028-1G
1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406968
CAS Number: 97628-91-6