Stampa…
3-Azetidinyl phenyl ether hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Phenoxyazetidine hydrochloride
OR451015-1G OR451015-5G
APOSOR451015-1GEA 401 EUR
APOSOR451015-1G APOSOR451015-5G
3-Azetidinyl phenyl ether hydrochloride
3-Azetidinyl phenyl ether hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClNO
Peso molecolare: 185,66 g/mol
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01314198
CAS Number: 301335-39-7