Stampa…
1,3-Diiodopropane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4510-100G OR4510-25G
APOSOR4510-100GEA 79.9 EUR
APOSOR4510-100G APOSOR4510-25G
1,3-Diiodopropane
1,3-Diiodopropane
Formula: C₃H₆I₂
Punto di ebollizione: 111…113 °C/23mmHg
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 2,576 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001097
CAS Number: 627-31-6
EINECS: 210-993-4