2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2-Oxo-1,2-dihydropyrimidin-5-yl)boronic acid
OR45097-1G
OR45097-250MG
APOSOR45097-1GEA
371
EUR
APOSOR45097-1G
APOSOR45097-250MG
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid
Formula:
C₄H₅BN₂O₃ Peso molecolare: 139,910 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD08275734 CAS Number: 373384-19-1 |