Stampa…
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
OR45090-1G OR45090-25G OR45090-5G
APOSOR45090-1GEA 183 EUR
APOSOR45090-1G APOSOR45090-25G APOSOR45090-5G
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,5691 g/mol
Punto di fusione: 97…98,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11841080
CAS Number: 149849-94-5