Stampa…
1,6-Dibromohexane 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4509-100G OR4509-500G
APOSOR4509-100GEA 24.4 EUR
APOSOR4509-100G APOSOR4509-500G
1,6-Dibromohexane 97+%
1,6-Dibromohexane
Formula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Punto di ebollizione: 242…244 °C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,586 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000272
CAS Number: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III