(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₂₀NO₇P Punto di fusione: 66…69 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02178893 CAS Number: 89524-98-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |