6-Amino-3-bromoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇BrN₂ Punto di fusione: 154…155 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07757603 CAS Number: 7101-96-4 |