Stampa…
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dibromochlorobenzene, 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
OR4505-100G OR4505-25G OR4505-5G
APOSOR4505-100GEA 74.2 EUR
APOSOR4505-100G APOSOR4505-25G APOSOR4505-5G
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Formula: C₆H₃Br₂Cl
Peso molecolare: 270,35 g/mol
Punto di ebollizione: 256 °C
Punto di fusione: 91…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070765
CAS Number: 14862-52-3