5-Chloro-2-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₅ClIN Punto di fusione: 40…44 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06738960 CAS Number: 6828-35-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |