3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆ClNO₄S Punto di fusione: 137…139 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03033702 CAS Number: 62522-63-8 UN: 3261 ADR: 8,III |