6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-5-methoxyanilinium chloride, 3-Amino-4-chloroanisole hydrochloride, 2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride, 6-Chloro-3-anisidine hydrochloride
OR4503-25G
OR4503-5G
APOSOR4503-25GEA
37.9
EUR
APOSOR4503-25G
APOSOR4503-5G
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
Formula:
C₇H₉Cl₂NO Peso molecolare: 194,06 g/mol Punto di fusione: 207 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012962 CAS Number: 85006-21-9 EINECS: 285-050-3 |