2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-6-sulphonyl chloride
OR45020-1G
OR45020-5G
APOSOR45020-1GEA
109
EUR
APOSOR45020-1G
APOSOR45020-5G
2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
Formula:
C₇H₄ClNO₄S Peso molecolare: 233.63 g/mol Punto di fusione: 190…192 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03001119 CAS Number: 27685-90-1 EINECS: 248-605-0 UN: 3261 ADR: 8 III |