Stampa…
6-Chloro-m-anisidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4502-5G OR4502-1G
APOSOR4502-5GEA 29 EUR
APOSOR4502-5G APOSOR4502-1G
6-Chloro-m-anisidine
6-Chloro-m-anisidine
Formula: C₇H₈ClNO
Punto di ebollizione: 135…137 °C/12mmHg
Punto di fusione: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047830
CAS Number: 2401-24-3
EINECS: 219-277-6
UN: 2233
ADR: 6.1,III