Stampa…
(2-Mercapto-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR450085-1G OR450085-250MG
APOSOR450085-1GEA 174 EUR
APOSOR450085-1G APOSOR450085-250MG
(2-Mercapto-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid
(2-Mercapto-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid
Formula: C₅H₅NO₃S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12027984
CAS Number: 701-23-5