Stampa…
1,3-Bis(1-adamantyl)benzimidazolium chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR450037-1G OR450037-250MG
APOSOR450037-1GEA 483 EUR
APOSOR450037-1G APOSOR450037-250MG
1,3-Bis(1-adamantyl)benzimidazolium chloride 97%
1,3-Bis(1-adamantyl)benzimidazolium chloride
Formula: C₂₇H₃₅N₂·Cl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08705246
CAS Number: 852634-41-4