Stampa…
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR45002-1G OR45002-5G
APOSOR45002-1GEA 141 EUR
APOSOR45002-1G APOSOR45002-5G
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₈H₁₁BrN₂O₂
Peso molecolare: 247,0891 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00207970
CAS Number: 5775-90-6