Stampa…
4-Hydroxy-2-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylpyridin-4-ol
OR450008-10G OR450008-25G OR450008-5G
APOSOR450008-10GEA 105 EUR
APOSOR450008-10G APOSOR450008-25G APOSOR450008-5G
4-Hydroxy-2-methylpyridine 98%
4-Hydroxy-2-methylpyridine
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,1259 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114156
CAS Number: 18615-86-6