Stampa…
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
OR450004-10G OR450004-25G OR450004-5G
APOSOR450004-10GEA 98.9 EUR
APOSOR450004-10G APOSOR450004-25G APOSOR450004-5G
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₄BrNO₂S
Peso molecolare: 222,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09026784
CAS Number: 40003-41-6