5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR450002-250MG
OR450002-1G
OR450002-5G
APOSOR450002-250MGEA
64
EUR
APOSOR450002-250MG
APOSOR450002-1G
APOSOR450002-5G
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula:
C₆H₄BrN₃ Peso molecolare: 198,02 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11042744 CAS Number: 1159981-95-9 |