2-Bromonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR4493-5G
OR4493-25G
APOSOR4493-5GEA
21.9
EUR
APOSOR4493-5G
APOSOR4493-25G
2-Bromonicotinic acid
2-Bromonicotinic acid
Formula:
C₆H₄BrNO₂ Punto di fusione: 200…203 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01646068 CAS Number: 35905-85-2 |