Stampa…
2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4491-1G OR4491-100MG OR4491-5G
APOSOR4491-1GEA 137 EUR
APOSOR4491-1G APOSOR4491-100MG APOSOR4491-5G
2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid 95%
2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234425
CAS Number: 24667-09-2