Stampa…
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4488-1G OR4488-250MG OR4488-5G
APOSOR4488-1GEA 24.8 EUR
APOSOR4488-1G APOSOR4488-250MG APOSOR4488-5G
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Formula: C₇H₁₀ClNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216490
CAS Number: 177662-76-9