2,3-Dibromopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR4486-100G
OR4486-25G
OR4486-5G
APOSOR4486-100GEA
274
EUR
APOSOR4486-100G
APOSOR4486-25G
APOSOR4486-5G
2,3-Dibromopyridine
2,3-Dibromopyridine
Formula:
C₅H₃Br₂N Peso molecolare: 236,89 g/mol Punto di ebollizione: 249…250 °C Punto di fusione: 56…60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234014 CAS Number: 13534-89-9 |