Stampa…
5-Bromo-2-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4485-100G OR4485-25G OR4485-5G
APOSOR4485-100GEA 116 EUR
APOSOR4485-100G APOSOR4485-25G APOSOR4485-5G
5-Bromo-2-nitropyridine
5-Bromo-2-nitropyridine
Formula: C₅H₃BrN₂O₂
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160411
CAS Number: 39856-50-3