Stampa…
2-Bromo-4-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4479-1G OR4479-5G
APOSOR4479-1GEA 20.5 EUR
APOSOR4479-1G APOSOR4479-5G
2-Bromo-4-iodopyridine
2-Bromo-4-iodopyridine
Formula: C₅H₃BrIN
Peso molecolare: 283,89 g/mol
Punto di fusione: 61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03085768
CAS Number: 100523-96-4