4-Chlorobenzenesulphonyl chloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₄Cl₂O₂S Punto di ebollizione: 141 °C/15mmHg Punto di fusione: 50…52 °C Flash Pt: 108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007439 CAS Number: 98-60-2 EINECS: 202-685-3 UN: 3261 ADR: 8,II |