Stampa…
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
OR4475-1G OR4475-5G
APOSOR4475-1GEA 107 EUR
APOSOR4475-1G APOSOR4475-5G
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₂BrCl₂NO₂S
Peso molecolare: 290,96 g/mol
Punto di fusione: 65…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318107
CAS Number: 216394-05-7
UN: 3261
ADR: 8,III