Stampa…
trans-2-Butene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4472-200G OR4472-50G
APOSOR4472-200GEA 1020 EUR
APOSOR4472-200G APOSOR4472-50G
trans-2-Butene
trans-2-Butene
Formula: C₄H₈
Peso molecolare: 56,11 g/mol
Punto di ebollizione: 1 °C
Punto di fusione: –105 °C
Densità: 0,6 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: <–30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 624-64-6
EINECS: 210-855-3
UN: 1012
ADR: 2.1,