Stampa…
4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulphonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4470-1G OR4470-5G
APOSOR4470-1GEA 186 EUR
APOSOR4470-1G APOSOR4470-5G
4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulphonate 95%
4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulfonate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784454
CAS Number: 439937-61-8