Stampa…
3-Amino-4-chlorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4469-25G OR4469-100G OR4469-5G
APOSOR4469-25GEA 150 EUR
APOSOR4469-25G APOSOR4469-100G APOSOR4469-5G
3-Amino-4-chlorobenzonitrile 98%
3-Amino-4-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,58 g/mol
Punto di fusione: 87…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017089
CAS Number: 53312-79-1
EINECS: 258-471-5