Stampa…
3-Benzyloxyphenylacetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-(Benzyloxy)phenyl)acetonitrile
OR4462-1G OR4462-5G OR4462-25G
APOSOR4462-1GEA 58 EUR
APOSOR4462-1G APOSOR4462-5G APOSOR4462-25G
3-Benzyloxyphenylacetonitrile 95%
3-Benzyloxyphenylacetonitrile
Formula: C₁₅H₁₃NO
Punto di ebollizione: 188…190 °C/3mmHg
Punto di fusione: 47…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016396
CAS Number: 20967-96-8