Stampa…
2-Cloroanilina 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4444-500G OR4444-100G OR4444-1KG
APOSOR4444-500GEA 109 EUR
APOSOR4444-500G APOSOR4444-100G APOSOR4444-1KG
2-Cloroanilina 98+%
2-Cloroanilina
Formula: C₆H₆ClN
Punto di ebollizione: 209 °C
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007656
CAS Number: 95-51-2
UN: 2019
ADR: 6.1,II