Stampa…
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4443-100G OR4443-25G
APOSOR4443-100GEA 149 EUR
APOSOR4443-100G APOSOR4443-25G
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₄
Peso molecolare: 181,98 g/mol
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318987
CAS Number: 23112-96-1