3-Carboxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇BO₄ Punto di fusione: 240…247 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036833 CAS Number: 25487-66-5 |