2,5-Dibromo-3-formylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR4434-1G
OR4434-250MG
OR4434-500MG
OR4434-2.5G
APOSOR4434-1GEA
314
EUR
APOSOR4434-1G
APOSOR4434-250MG
APOSOR4434-500MG
APOSOR4434-2.5G
2,5-Dibromo-3-formylpyridine
2,5-Dibromo-3-formylpyridine
Formula:
C₆H₃Br₂NO Punto di fusione: 75,5…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368560 CAS Number: 852181-11-4 |