Stampa…
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile, 6-Cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
OR4430-1G OR4430-250MG OR4430-5G
APOSOR4430-1GEA 27.7 EUR
APOSOR4430-1G APOSOR4430-250MG APOSOR4430-5G
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Punto di fusione: 160…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659603
CAS Number: 106850-34-4