Stampa…
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methylimidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylimidazole-2-carboxylate, Ethyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate, Ethyl 1-Methylimidazole-2-carboxylate
OR4425-1G OR4425-5G OR4425-10G
APOSOR4425-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4425-1G APOSOR4425-5G APOSOR4425-10G
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 90%
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 154,17 g/mol
Punto di fusione: 44…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02683326
CAS Number: 30148-21-1