Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Hydroxymethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR4418-1G OR4418-250MG OR4418-5G
APOSOR4418-1GEA 53.8 EUR
APOSOR4418-1G APOSOR4418-250MG APOSOR4418-5G
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol 97%
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol
Formula: C₈H₈N₂O
Punto di fusione: 104…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368521
CAS Number: 132213-07-1