Stampa…
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR4416-1G OR4416-5G
APOSOR4416-1GEA 94.5 EUR
APOSOR4416-1G APOSOR4416-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formula: C₅H₈N₂O
Peso molecolare: 112,1298 g/mol
Punto di fusione: 59,5…63.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738905
CAS Number: 17289-25-7