Stampa…
3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(3-(Bromomethyl)phenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR4411-1G OR4411-250MG
APOSOR4411-1GEA 1050 EUR
APOSOR4411-1G APOSOR4411-250MG
3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 95%
3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₀H₉BrN₂O
Peso molecolare: 253,100 g/mol
Punto di fusione: 71…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368547
CAS Number: 253273-90-4
UN: 3261
ADR: 8,III