Stampa…
Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4404-1G OR4404-10G OR4404-5G
APOSOR4404-1GEA 120 EUR
APOSOR4404-1G APOSOR4404-10G APOSOR4404-5G
Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788442
CAS Number: 83621-33-4