Stampa…
6-Nitroquinoxaline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4401-1G OR4401-5G OR4401-25G
APOSOR4401-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4401-1G APOSOR4401-5G APOSOR4401-25G
6-Nitroquinoxaline
6-Nitroquinoxaline
Formula: C₈H₅N₃O₂
Peso molecolare: 175,15 g/mol
Punto di fusione: 175…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462822
CAS Number: 6639-87-8