Stampa…
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tert-butyl 4-oxoazepane-1-carboxylate, 4-Oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one, tert-Butyl 4-oxoazepane-1-carboxylate
OR4399-1G OR4399-25G
APOSOR4399-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4399-1G APOSOR4399-25G
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
Peso molecolare: 213,277 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788435
CAS Number: 188975-88-4