Stampa…
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4395-1G OR4395-250MG
APOSOR4395-1GEA 176 EUR
APOSOR4395-1G APOSOR4395-250MG
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₈ClNO₂S₂
Peso molecolare: 273,76 g/mol
Punto di fusione: 108…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368551
CAS Number: 852180-73-5
UN: 3261
ADR: 8,III