Stampa…
3,4,5-Trimethoxybenzhydrazide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4,5-Trimethoxybenzoic hydrazide, 3,4,5-Trimethoxybenzene-1-carbohydrazide, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid hydrazide, 3,4,5-Trimethoxybenzohydrazide
OR4394-25G OR4394-5G
APOSOR4394-25GEA 115 EUR
APOSOR4394-25G APOSOR4394-5G
3,4,5-Trimethoxybenzhydrazide 98%
3,4,5-Trimethoxybenzhydrazide
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₄
Peso molecolare: 226,23 g/mol
Punto di fusione: 169…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014758
CAS Number: 3291-03-0
EINECS: 221-954-6