Stampa…
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4393-1G OR4393-250MG
APOSOR4393-1GEA 17.6 EUR
APOSOR4393-1G APOSOR4393-250MG
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, grado tecnico
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride
Formula: C5H5Cl2NO2S
Punto di fusione: 144…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04035552
CAS Number: 42899-76-3
UN: 3261
ADR: 8,II