Stampa…
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4384-1G OR4384-250MG OR4384-5G
APOSOR4384-1GEA 93.1 EUR
APOSOR4384-1G APOSOR4384-250MG APOSOR4384-5G
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C8H6N2O2S
Peso molecolare: 194,2104 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03030176
CAS Number: 182415-24-3