Stampa…
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(2-Methylthiazol-4-yl)aniline, 4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)aniline
OR4380-250MG OR4380-5G
APOSOR4380-250MGEA 36.4 EUR
APOSOR4380-250MG APOSOR4380-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine 97%
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine
Formula: C₁₀H₁₀N₂S
Peso molecolare: 190,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02691928
CAS Number: 25021-49-2