Stampa…
4-(Benzilossi) fenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Monobenzone
OR4376-25G OR4376-100G OR4376-500G
APOSOR4376-25GEA 55.3 EUR
APOSOR4376-25G APOSOR4376-100G APOSOR4376-500G
4-(Benzilossi) fenolo 98%
4-(Benzilossi) fenolo
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Peso molecolare: 200,24 g/mol
Punto di fusione: 118…122 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002333
CAS Number: 103-16-2
EINECS: 203-083-3